Merck
324831
Sigma-Aldrich
EGF human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, solid, suitable for cell culture
Synonym(e):
EGF, menschlich, rekombinant, E. coli
Größe auswählen
200 μG
€ 409,00
€ 409,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
€ 409,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 409,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Produktbezeichnung
EGF, menschlich, rekombinant, E. coli,
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 3527
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg EGF)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinanter, menschlicher Epidermalwachstumsfaktor (54 Aminosäuren), exprimiert in E. coli. Identisch zu nativem menschlichem EGF, abgesehen von einem zusätzlichen N-terminalen Methionin. Menschliches EFG ist zu 70 % homolog zu Maus-EGF und weist eine ähnliche biologische Aktivität auf. Mitogen für ein breites Spektrum an Ektoderm- und Endoderm-abgeleiteten Zellen aus Gewebe wie Brust, Hornhaut, Epidermis, Dermis, Leber, Pankreas, Nerven, Amnion und Nebennierenmark. Die Bindung von EGF an den 170 kDa-Transmembranrezeptor führt zur Dimerisierung des Rezeptors, Aktivierung der intrinsischen Tyrosinkinase des Rezeptors und Einleitung der komplexen Signaltransduktionskaskade, die zur Zellvermehrung und/oder -Differenzierung führt. Fungiert als Überlebensfaktor bei der Verhinderung von Apoptose.
Biochem./physiol. Wirkung
ED₅;₀; = 100-400 pg/ml, gemessen über die Stimulation der ³;H-Thymidin-Integration in eine EGF-reaktive Maus-Fibroblasten-Zelllinie, Balb/3T3.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In 10 mM Essigsäure mit ≥;0,1 % HSA oder BSA auf eine Konzentration von ≥;10 µ;g/ml rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C oder -70 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 1 Monat lang und bei einer Temperatur von -20°;C oder -70°;C bis zu 3 Monate lang stabil.
Sonstige Hinweise
Merlo, G.R., et al. 1995. J. Cell Biol. 128, 1185.
Yoshida, T., et al. 1993. Brain Res. Dev.76, 147.
Rubin, J.S., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 415.
Carpenter, G., and Wahl, M.I. 1990. In The Epidermal Growth Factor Family in Peptide Growth Factors and Their Receptors (Sporn, M.B., and Roberts, A.B., eds.) Springer-Verlag, New York, p 69.
Downward, J., et al. 1984. Nature311, 483.
Gray, A., et al. 1983. Nature303, 722.
Scott, J., et al. 1983. Science221, 236.
Cohen, S. 1960. Proc. Natl. Acad. Sci. USA46, 302.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eric Okerberg et al.
Current protocols in chemical biology, 5(3), 213-226 (2014-01-07)
The protocols in this unit describe efficient and cost-effective approaches to determine the interaction of small-molecule inhibitors with native kinases, and also analyze the interactions between kinases and their binding partners in a cellular setting. The combined attributes of activity-based
Katarzyna A Ludwik et al.
Cell reports, 32(3), 107931-107931 (2020-07-23)
In response to estrogens, estrogen receptor alpha (ERα), a critical regulator of homeostasis, is degraded through the 26S proteasome. However, despite the continued presence of estrogen before menopause, ERα protein levels are maintained. We discovered that ERK1/2-RSK2 activity oscillates during
Marta Grońska-Pęski et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(13), 2899-2910 (2021-02-28)
The addition of new neurons to existing neural circuits in the adult brain remains of great interest to neurobiology because of its therapeutic implications. The premier model for studying this process has been the hippocampal dentate gyrus in mice, where
Lindsey Seldin et al.
Developmental cell, 55(5), 558-573 (2020-10-16)
DNA crosslinking agents are commonly used in cancer chemotherapy; however, responses of normal tissues to these agents have not been widely investigated. We reveal in mouse interfollicular epidermal, mammary and hair follicle epithelia that genotoxicity does not promote apoptosis but