324727
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli
Endoglycosidase F3, Elizabethkingia meningosepticum, Recombinant, E. coli, cleaves asparagine-linked or free biantennary and triantennary complex, and Man3GlcNAc oligosaccharides from glycoproteins.
Synonym(e):
Endo-β-N-acetylglucosaminidase F3, Endo F3
Größe auswählen
€ 481,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 481,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Konjugat
(N-linked)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥30 units/mg protein
≥5 units/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Fremdaktivität
Proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Sonstige Hinweise
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Tarentino, A.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9702.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.