Merck
324717
Endoglycosidase H
Cleaves high-mannose N-glycans, suitable for Mass Spectrometry, from Streptomyces plicatus, recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, rekombinant, E. coli, Endo-β-N-acetylglucosaminidase H, Endo H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥3 units/mL, ≥30 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, rekombinant, E. coli, Endoglycosidase H, Streptomyces plicatus, Recombinant, E. coli cleaves between the two N-acetylglucosamine residues in the diacetylchitobiose core of the oligosaccharide.
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
liquid
specific activity
≥3 units/mL, ≥30 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Rekombinante streptomyces plicatus Endoglycosidase H, exprimiert in E. coli. Katalysiert die Hydrolyse von Asparagin-verknüpfter Oligomannose und Hybrid-Oligosacchariden, jedoch nicht von komplexe Oligosacchariden aus Glycoprotein. Endo H spaltet zwischen den zwei N-Acetylglucosamin-Rückständen im Diacetylchitobiose-Kern des Oligosaccharids.
Physical form
In 50 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,5.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37°;C und pH 5,5 die Freisetzung N-verknüpfter Oligosaccharide aus 1,0 µ;Mol denaturierter Ribonuklease B pro Minute katalysiert. Die Spaltung kann mittels SDS-PAGE überwacht werden.
Rao, V., et al. 1995. Structure 3, 449.
Trimble, R.B., et al. 1987. Methods Enzymol. 138, 763.
Trumbly, R.J., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 5683.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324717-200MIU04055977215984