Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Doppelt spezifischer Proteinphosphatase-1/6-Inhibitor, BCI, The Dual Specificity Protein Phosphatase 1/6 Inhibitor, BCI controls the biological activity of Dual Specificity Protein Phosphatase 1/6. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation apps.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C4CCCCC4)C1c2c(cccc2)C(=O)\C\1=C/c3ccccc3
InChI
1S/C22H23NO/c24-22-19-14-8-7-13-18(19)21(23-17-11-5-2-6-12-17)20(22)15-16-9-3-1-4-10-16/h1,3-4,7-10,13-15,17,21,23H,2,5-6,11-12H2/b20-15-
InChI key
XJDKPLZUXCIMIS-HKWRFOASSA-N
General description
Eine zellpermeable Cyclohexylamin-Indenon-Verbindung, die als allosterischer Inhibitor gegen Substratbindungs-induzierte MAPK-Phosphatase-Aktivität von Dusp1/CL100/HVH1/MKP1/PTPN10 und Dusp6/MKP3/PYST1 (57 % bzw. 30 % Reduktion bei 0,21 und 2,1 µ;g der Erk2-induzierten OMFP-Dephosphorylierung um 0,21 µ;g Dusp6) fungiert, indem Dusp1 und Dusp6 in ihrer Konformation mit geringer Aktivität verschlossen werden, während wenig Aktivität gegen Cdc25B, DUSP3/VHR, DUSP5 oder PTP1B stattfindet. Steigert wirksam die zelluläre Erk-Phosphorylierung in HeLa-Zellen, die humanes Dusp1 und Dusp6 überexprimieren (EC50 = 11,5 bzw. 12,3 µ;M). Die FGF-Signalweg-Aktivierung mittels BCI-Behandlung (5 bis 10 µ;M) bei der Zebrafisch-Embryoentwicklung führt gemäß Berichten zu einer Vergrößerung der Population an Herzmuskel-Vorläuferzellen auf Kosten anderer Vorläuferzellentypen, was zu einem vergrößerten Herzen führt.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Molina, G., et al. 2009. Nat. Chem. Biol.5, 680.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?