The stability of this product after reconstitution has not been determined internally. Other sources do not recommend storing the aqueous solution for more than one day.
252805
DHEA
≥97% (HPLC), powder, GABAA receptor negative modulator, Calbiochem®
Synonym(e):
DHEA
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2871
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
ethanol: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Negative Modulatoren der GABAA-Rezeptoren
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Imamura, M., and Prasad, C. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990. Brain Res.526, 143.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
After reconstitution, what is the recommended storage conditions and length?