Fortfahren mit
P8129
5β-Pregnan-3α-ol-20-one
synthetic (organic), ≥98% (TLC), γ-aminobutyric acid A receptors modulator, powder
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α-Hydroxy-5β-tetrahydroprogesterone, Pregnanolone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.49
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98% (TLC)
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5β-Pregnan-3α-ol-20-one,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C12CCC3C4CCC(C(C)=O)C4(C)CCC3C1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3
InChI key
AURFZBICLPNKBZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Biochem/physiol Actions
5β-Pregnan-3α-ol-20-one or pregnanolone is a neurosteroid that acts as a positive allosteric modulator (PAMs) of γ-aminobutyric acid A receptors (GABAARs). It mediates anti-convulsive, anxiolytic and sedative effects.[1] Pregnanolone inhibits γ-aminobutyric acid C receptor (GABAC) receptor-based response and favors GABAA receptor-mediated currents.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6013P9129D4000
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)