Fortfahren mit
235135
Corticosterone
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
Synonym(e):
Corticosterone, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein’s substance H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystalline powder
Storage condition:
OK to freeze
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corticosterone, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2538
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white, white to tan
solubility
ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
General description
Corticosteroid hormone synthesized in response to stress. Binds to and activates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors, resulting in altered genomic expression. Steroid-induced changes in protein synthesis eventually affect ionic conductances through the membrane. Also induces apoptosis in murine bone marrow.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Garvy, B.A., et al. 1993. Immunology80, 587.
DeKloet, E.R. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R. 1992. Trends Neurosci.15, 25.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2505278405341
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥92%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline powder
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corticosterone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
235135-1GM04055977199642