Wichtige Dokumente
856525
2-Methyl-1,2-di-3-Pyridyl-1-Propanon
96%
Synonym(e):
Metyrapon, Su-4885
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChIKey
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?