Fortfahren mit
C-113
Cortisol-D4 (9,11,12,12-D4) -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Cortisol-D4 (9,11,12,12-D4) -Lösung, Hydrocortison-9,11,12,12-D4 -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 437,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26D4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
€ 437,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CCC(O)(C(=O)CO)[C@@]14C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-BJJKTIQHSA-N
General description
Cortisol-D4-(9,11,12,12-D4) ist die deuterierte Form des Glucokortikoids Cortisol. Dieser stabil markierte interne Standard ist zur Quantifizierung des Cortisolspiegels im Vollblut mittels LC-MS/MS beim Screening von Neugeborenen auf kongenitale adrenale Hyperplasie (CHA) und im Serum oder Plasma mittels LC-MS/MS zur Bestimmung verschiedener Krankheiten geeignet, wie Cushing-Syndrom, die Addisonsche Krankheit oder das Sheehan-Syndrom.
Application
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich für GC/MS- und LC/MS-Anwendungen, von klinischen und diagnostischen Tests und der Endokrinologie bis zu Tests im Sport. Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt als interner Standard verwendet werden:
  • Identifizierung von Cortisol mittels Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck (APCI) und Selected Reaction Monitoring (SRM) während der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie(HPLC-MS/MS)-Analyse von Cortisol in humanen Schweißproben
  • Kombinierte Bestimmung von Cortisol und Cortison in 48 Serumproben mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
  • Entwicklung und Validierung eines LC-MS/MS-Verfahrens zum Bestimmen von fünf Steroiden (Cortisol, Cortison, Tetrahydrocortisol, Allo-Tetrahydrocortisol und Tetrahydrocortison) in Urinproben
  • Multirückstandsanalyse von Cortisol, Cortison und Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) in 103 Haarproben mittels Flüssigchromatographie-Elektrospray-Ionisation-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
  • Schneller LC-MS/MS-basierter Assay von Cortisol in 2860 Serumproben über einen Zeitraum von einem Jahr mit einem einfachen Proteinpräzipitationsverfahren für die Probenvorbereitung
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D072C106Z010
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)