203297-M
Bisindolylmaleimide IV
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 87 nM).
Synonym(e):
Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)maleimide, Ro 31-6233
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
dark orange
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([nH]c2)cccc3
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
InChIKey
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKC
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable