Merck
B3306
Bisindolylmaleimide IV
≥98% (TLC), solid
Synonym(e):
Ro 31-6233
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
dark red
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(c2c[nH]c3ccccc23)=C1c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017), EGFR(1956)
rat ... Prkca(24680)
Biochem/physiol Actions
Bisindolylmaleimides (BIM) comprises a group of 11 compounds from BIM-I to BIM-XI. BIMs act as an inhibitor of protein kinase C (PKC). They are derived from staurosporine. BIM IX due to its proapoptotic functionality could be useful in targeting tumor proliferation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisindolylmaleimide IV
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)