Fortfahren mit
B3681
Bisindolylmaleimide VII
96% (TLC), solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
96% (TLC)
Form:
solid
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(c2cn(CCCN3CCNCC3)c4ccccc24)=C1c5c[nH]c6ccccc56
InChI
1S/C27H27N5O2/c33-26-24(20-16-29-22-8-3-1-6-18(20)22)25(27(34)30-26)21-17-32(23-9-4-2-7-19(21)23)13-5-12-31-14-10-28-11-15-31/h1-4,6-9,16-17,28-29H,5,10-15H2,(H,30,33,34)
InChI key
VKLVUAHQOFDKLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein kinase C.
Disclaimer
Protect from light
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3306B4056B3931
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
96% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)