Wichtige Dokumente
1.93311
Supelco
Kaliumsorbat
for analysis EMPARTA®
Synonym(e):
Potassium sorbate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7KO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
Laboratory Reagent
Dampfdruck
<0.01 hPa ( at 20 °C)
Form
solid
pH-Wert
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
mp (Schmelzpunkt)
(Decomposes before melting)
Löslichkeit
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChIKey
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable