Wichtige Dokumente
1.93216
Supelco
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CuO4S · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Verpackung
1.93216.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93216.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93216.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable