Wichtige Dokumente
05-1336
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon H3-Antikörper (Ser10), Klon CMA312
clone CMA312, from mouse
Synonym(e):
H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A
Größe auswählen
100 μG
€ 572,00
€ 572,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1226
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 572,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 572,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1226
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CMA312, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, human
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer10)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Die vier Haupt-Histone, H2A, H2B, H3 und H4, bilden ein Oktamer (jeweils 2 Moleküle). Anschließend werden 146 DNA-Basenpaare um das Oktamer gewickelt und bilden das Nukleosom. Histone werden posttranslational modifiziert und diese Modifikationen regulieren die DNA-Transkription, -Reparatur, -Rekombination und -Replikation. Die am häufigsten untersuchten Modifikationen sind Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung und Ubiquitinylierung. Die Phosphorylierung an Ser10, die mit der Genaktivierung in Verbindung steht, verhindert die Methylierung an Lys9, aber ermöglicht die Acetylierung von H3 und H4. Das phosphorylierte Ser10 ist wesentlich für die Chromosomenkondensation und den Fortschritt des Zellzyklus während der Mitose und Meiose. Außerdem ist die Ser10-Phosphorylierung ein essenzieller Regulierungsmechanismus für die neoplastische Zelltransformation. Die Phosphorylierung an Ser10 durch Aurora-B vermittelt die Dissoziation von HP1-Proteinen (CBX1, CBX3 und CBX5) von Heterochromatin.
Der Anti-Phospho-Histon- H3- (Ser10)-Antikörper Klon CMA312 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Phospho-Histon H3 (Ser10), auch bekannt als H3S10P, Histon H3 (Phospho S10), und wurde in WB, ELISA, ICC, Multiplex und ChIP validiert.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Anwendung
ELISA: Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für ELISA eingestuft.1
Immunzytochemie: Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für die Immunzytochemie eingestuft.1
Multiplex:
Dieser Antikörper erkennt Histon H3, das an Ser10 phosphoryliert ist, spezifisch durch einen Luminex®-Assay.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 1 μg/ml dieses Antikörpers wies Phospho-Histon H3 (Ser10) in 1 μg mit Colcemid behandeltem HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
~ 17 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1093
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D'Juan T Farmer et al.
Development (Cambridge, England), 148(16) (2021-08-03)
Proper function of the vertebrate skeleton requires the development of distinct articulating embryonic cartilages. Irx transcription factors are arranged in co-regulated clusters that are expressed in the developing skeletons of the face and appendages. IrxB cluster genes are required for
Manjit Singh et al.
The Plant cell, 23(2), 443-458 (2011-02-18)
Apomixis is a form of asexual reproduction through seeds in angiosperms. Apomictic plants bypass meiosis and fertilization, developing offspring that are genetically identical to their mother. In a genetic screen for maize (Zea mays) mutants mimicking aspects of apomixis, we
Anna Alexovič Matiašová et al.
The Journal of comparative neurology, 525(3), 693-707 (2016-08-10)
According to previous opinion, the derivation of neurons and glia from the central canal (CC) lining of the spinal cord in rodents should occur in the embryonic period. Reports of the mitotic activity observed in the lining during postnatal development
Elizabeth N Schock et al.
PloS one, 12(3), e0174206-e0174206 (2017-03-28)
Primary cilia are nearly ubiquitous, cellular projections that function to transduce molecular signals during development. Loss of functional primary cilia has a particularly profound effect on the developing craniofacial complex, causing several anomalies including craniosynostosis, micrognathia, midfacial dysplasia, cleft lip/palate
Roswitha Nast et al.
Frontiers in immunology, 11, 581241-581241 (2020-10-20)
Host defense against the human pathogen Toxoplasma gondii depends on secretion of interferon (IFN)-γ and subsequent activation of monocytic cells to combat intracellular parasites. Previous studies have shown that T. gondii evades IFN-γ-mediated immunity by secreting the effector TgIST into