Unfortunately, no, the protocol recommends using clear supernatant or filtrate in the event of turbidity or precipitate for samples.
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Stickstoff (gesamt)-Küvettentest, photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
10-150 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
disposal drainage water
environmental
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Die Methode entspricht der Norm ISO 23697-1 über die standardisierte Verwendung dieser Küvettentest-Methode zur Bestimmung dieses wichtigen Parameters. Der Aufschluss erfolgt analog zu EN ISO 11905-1. Die Bestimmung von Nitrat erfolgt analog zu DIN 38405-9.
Dieser Spectroquant® Stickstoff (gesamt)-Küvettentest ermöglicht die zuverlässige Bestimmung von Gesamtstickstoff in Wasserproben. Gesamtstickstoff ist die Summe aus gesamtem Kjeldahl-Stickstoff (organischer Stickstoff und Ammoniak), Nitrat und Nitrit. Vor der Bestimmung müssen die Proben verdaut werden, damit die organischen und anorganischen Stickstoff enthaltenden Verbindungen in Nitrat transferiert werden, das zu einer photometrisch messbaren Verbindung reagiert.
Die Spectroquant®-Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant®-Küvetten- und -Reagenzientests sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen zur automatischen Aktualisierung der Kalibrierung enthält.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stickstoff (gesamt)-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can the total nitrogen cat 114763 be performed on whole (unfiltered) samples containing solids?