1.50827
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Größe auswählen
€ 653,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 653,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): ≥ 1.0