1.50942
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C8 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Qualitätsniveau
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
21.6% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,0