Wichtige Dokumente
14-616-M
Sigma-Aldrich
MSK2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
€ 509,00
€ 509,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
€ 509,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
€ 509,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 89.9 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA4(8986)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal His6-tagged, recombinant, human MSK2, amino acids 2-end
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: MSK2
Qualität
routinely evaluated by phosphorylation of 30mM Crosstide (Catalog # 12-331)
Physikalische Form
Purified using Ni2+/NTA-agarose. Activated using MAP Kinase 2/Erk2, active (Catalog # 14-173) and repurified using Ni2+/NTA-agarose
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable