Dokumente
14-440-M
Sigma-Aldrich
PKA-Protein, rekombinant, 10 µg
Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
expressed in BL21 DE3 cells
Produktlinie
Upstate®
Form
liquid
Spezifische Aktivität
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
8580 U/mg
Haltbarkeit
1 yr
Mol-Gew.
Mw 40.7 kDa
Aufgereinigt durch
chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Löslichkeit
water: soluble
Hinterlegungsnummer
 (FUNCTION: SwissProt: P17612 # Phosphorylates a large number of substrates in the cytoplasm and the nucleus. )
NM_002730.3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Research area: Cell Signaling
Product Source: Expressed in E.coli BL21 (DE3) pLysS cells Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged Protein kinase A (PKA) is a serine protein kinase and heterotetrameric holoenzyme that targets serine and threonine residues.
Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: PKA; Target Sub-Family: AGC. Protein kinases are vital for integrating signaling networks within eukaryotic cells. In Hedgehog-responsive cells, PKA is crucial for regulating proliferation and fate determination by influencing Hedgehog signaling transduction. PKA has numerous targets that are linked to adhesion or migration.
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-440M an, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Also available in 10 μg size and in bulk
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Kemptide-Substrat in vitro beurteilt
routinely evaluated by phosphorylation of Kemptide substrate in vitro
Zielbeschreibung
PKA
Verlinkung
Ersetzt: 14-114
Physikalische Form
Phosphocellulose-P11-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PKA: a portrait of protein kinase dynamics
Taylor SS, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1697(1-2), 259-269 (2004)
Protein kinase A
Morrison H
Journal of Separation Science, 173-178 (2021)
Dana Yoo et al.
The Journal of biological chemistry, 278(25), 23066-23075 (2003-04-10)
The Kir1.1 (ROMK) subtypes of inward rectifier K+ channels mediate potassium secretion and regulate sodium chloride reabsorption in the kidney. The density of ROMK channels on the cortical collecting duct apical membrane is exquisitely regulated in concert with physiological demands.
Prokaryotic expression of catalytic subunit of adenosine cyclic monophosphate-dependent protein kinase.
Yonemoto, W M, et al.
Test, 200, 581-596 (1991)
Protein Kinase A Activity and Hedgehog Signaling Pathway
Kotani T
Vitamins and Hormones, 88, 273-291 (2012)