Wichtige Dokumente
1.44023
Millipore
Hycon®-Kontaktobjektträger TC
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, Histidine, for bacteria, for fungi, aseptically filled, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Hycon®-Kontaktobjektträger, CASO-Agar, Soja-Caseinaufschluss-Agar, TSA
Größe auswählen
20 UNITS
€ 61,50
100 UNITS
€ 287,00
€ 61,50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 UNITS
€ 61,50
100 UNITS
€ 287,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
€ 61,50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Agentur
EP
JP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Form
plate (ready-to-use)
Haltbarkeit
7 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
Verpackung
pack of 100 units 1440230100
pack of 20 units 1440230020
Hersteller/Markenname
HYCON®
Lagerbedingungen
protect from light (Tightly closed. Dry)
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Die Oberflächenkeimindikatoren TC wurden für eine einfache und flexible mikrobiologische Überwachung von ebenen und gekrümmten Oberflächen entwickelt. Jeder Oberflächenkeimindikator ist mit der transparenten und flexiblen Primär-Trägerfolie aus PET einzeln versiegelt und bietet eine rechteckige Fläche von 25 cm2. Trypton-Soja-Agar (TSA, Casein-Soja-Pepton-Agar, CASO-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung zahlreicher Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium ist mit Neutralisatoren wie Lecithin, Polysorbat 80 und Histidin angereichert.
Anwendung
Oberflächenkeimindikatoren TC dienen zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in kontrollierten Bereichen von Produktionslinien z. B. für Lebensmittel und Getränke sowie für nicht sterile und in der Endverpackung zu sterilisierende Pharmazeutika.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2