Merck
1.44019
Millipore
Hycon®-Kontaktobjektträger C
MacConkey Agar, for enterobacteriaceae, sterile; aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Hycon®-Kontaktobjektträger, MAC-Agar
Größe auswählen
20 UNITS
€ 75,20
€ 75,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 UNITS
€ 75,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
€ 75,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; aseptically filled
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
single packed of 20 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
7.1 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
Oberflächenkeimindikatoren C sind für die einfache und flexible mikrobiologische Überwachung von flachen und gewölbten Oberflächen konzipiert. Jeder Oberflächenkeimindikator ist mit der transparenten und flexiblen Primär-Trägerfolie aus PET einzeln versiegelt und bietet eine rechteckige Fläche von 25 cm2. MacConkey-Agar ist ein schwaches Selektivmedium zur Isolierung von Enterobacteriaceae oder speziell E. coli. Gallensalze und Kristallviolett hemmen weitgehend das Wachstum der grampositiven Mikrobenflora, während das Wachstum der meisten gramnegativen Bakterien gefördert wird. Zum Nachweis des Laktoseabbaus werden Laktose und der pH-Indikator Neutralrot eingesetzt. Bakterien, die Laktose zu Säuren abbauen, wachsen in pink bis rot gefärbten Kolonien. Darüber hinaus weisen Escherichia coli und andere säurebildende Bakterien um die Kolonien einen Bereich mit ausgefällten Gallensalzen auf. Nicht Laktose abbauende Bakterien wachsen in farblosen Kolonien.
Anwendung
Oberflächenkeimindikatoren C wurden zur Bestimmung der Anzahl von coliformen und E. coli-Bakterien auf trockenen, desinfizierten Oberflächen entwickelt und werden von Mitarbeitern in kontrollierten Reinraumumgebungen von Produktionsstraßen für Lebensmittel und Getränke sowie für sterile und in der Endverpackung zu sterilisierende Arzneimittel verwendet.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)