Wichtige Dokumente
1290-OP
Millipore
Acrylamid/Bis-acrylamid
OmniPur® Grade, 40% solution, 19:1 ratio, Suitable for DNA and RNA separations and sequencing
About This Item
UNSPSC-Code:
41105319
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Geeignet für DNA- und RNA-Trennungen und -Sequenzierungen. In molekularbiologischer Qualität. Mit entionisiertem Wasser auf die gewünschte Endkonzentration rekonstituieren. Vorgemischte Lösungen bieten für Komfort und Sicherheit gängige Verhältnisse von Acrylamid zu bis-Acrylamid. Die Gefahr bei der Handhabung von pulverförmigem Acrylamid wird in den Lösungen eliminiert.
Spezifikationen:
DNase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fabienne C Fiesel et al.
Bio-protocol, 6(19) (2017-06-03)
This protocol describes the in vitro phosphorylation of ubiquitin and Parkin by the kinase PINK1 using recombinant proteins. Both substrates, ubiquitin and Parkin, are phosphorylated at the conserved serine 65 residue (pS65-ubiquitin and pS65-Parkin). The protocol also includes the use