Fortfahren mit
A6050
Acrylamid/Bis-acrylamid
BioReagent, Molecular Biology, 37:1 (ratio)
Synonym(e):
Acrylamide/Bisacrylamide, 37:1 (2.6% crosslinker), Polyacrylamide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
feed ratio
37:1 (ratio)
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Acrylamide (AA) is a neurotoxin and carcinogen. It was found in potato products like, french fries and potato chips and also in several cereal-based products. This highly reactive organic compound has the ability to polymerize to form polyacrylamide.
Application
Pulvermischungen für die Rekonstitution sind exakt vorgemischt, um eine 40%ige (w / v) Stammlösung für die Protein-und Nukleinsäure-Elektrophorese zu ergeben. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bisacrylamid.
Acrylamide/Bis-acrylamide has been used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoresis.
Features and Benefits
Eliminiert die Notwendigkeit toxisches Acrylamid und Bisacrylamid abzuwiegen.
Preparation Note
Eine 1 Liter Flasche A6050 wird mit 630 mL Wasser rekonstituiert, eine 100 mL Flasche mit 63 mL Wasser.
Geben Sie langsam die angegebene Menge an destilliertem Wasser in den Behälter und lösen den Inhalt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2792A9926A2917
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
feed ratio
37:1 (ratio)
feed ratio
29:1 (ratio)
feed ratio
19:1
feed ratio
19:1 (ratio)
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid/Bis-acrylamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)