Merck
1.25134
Millipore
Eshmuno® HCX-Harz
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.2 ml
Größe auswählen
8 PKG
€ 291,00
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
€ 291,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Eshmuno®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 10 mm
Volumen
0.2 mL
Aktive Matrixgruppe
Polyvinyl Ether
Mittlere Partikelgröße
85 μm
Kapazität
~50 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
mixed mode
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
5 x 10 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Rechtliche Hinweise
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany