Fortfahren mit
23326
Supelco Rotameter
flow rate 0-454 mL/min, with needle valve
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
parameter
0-454 mL/min flow rate
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Durch ihre exzellente Meßgenauigkeit sind diese Rotameter ideal für chromatographische Zwecke. Jedes Rotameter besteht aus einem Flußrohr und vier auswechselbaren Schwimmern. Standard-Fluß-Tabellen (ml/min STP) werden mitgeliefert. Die Rotameter können leicht an jedem Chromatographen befestigt oder mit dem gesondert erhältlichen Tripod-Ständer aufgestellt werden. Mit oder ohne Nadelventil erhältlich.
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. A typical rotameter has a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.
Application
Calibrated Supelco Rotameter is suitable in mixing medical grade breathable gas with either oxygen or nitrogen.
Disclaimer
The units are not calibrated unless requested. These come with a total of 4 different floats - if they need calibration for each 4 x (calibration charge) plus the price of the meter.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
23324503886503843
description
flow rate 0-454 mL/min, with needle valve
description
flow rate 0-33 mL/min, with needle valve
description
flow rate 0-454 mL/min, without needle valve
description
flow rate 0-33 mL/min, without needle valve
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
parameter
0-454 mL/min flow rate
parameter
0-33 mL/min flow rate
parameter
0-454 mL/min flow rate
parameter
0-33 mL/min flow rate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelco Rotameter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the compatibility of Rotameter 23326 with Ammonia Gas?
    1 answer
    1. The O-rings are BUNA, which is suitable for use with NH3. However, the Packings (tube seals) are VITON, which is not suitable for use with NH3.