1.20087
Eshmuno® HCX
Eshmuno® HCX
Synonym(e):
Eshmuno® HCX-Harz
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
carboxymethyl
phenyl
sulfonate group
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Produktlinie
Eshmuno®
Form
resin
spezifische(r) Analyt(en)
MAbs
Parameter
1000 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Aktive Matrixgruppe
polymer, polyvinyl ether
Kapazität
50 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
Übergangstemp.
flash point 35 °C (calculated)
Anwendung(en)
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
mixed mode
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Größere Kapazität bei hohen Salzkonzentrationen Hervorragende Produktivität
- Herausragende Selektivität
- Steife Beads für einfaches Packen
- Hervorragendes Druck-Fließverhalten
- Ausgeprägte chemische Stabilität
Verpackung
- 1.20087.0100: Eshmuno® HCX Harz 100 ml
- 1.20087.0010: Eshmuno® HCX Harz 10 ml
- 1.20087.0500: Eshmuno® HCX Harz 500ml
- 1.20087.5000: Eshmuno® HCX Harz 5 l
Hinweis zur Analyse
Mikroskopische Beurteilung: Kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinteile.
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,08 %
Ionische Kapazität: 170 - 300 µeq/ml
Leistungstest (Chymotrypsinogen): 75 - 95 mS/cm
Leistungstest (Cytochrom C): 55 - 74 mS/cm
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Korngröße (50-120 µm): ≥ 80 %
Korngröße (d50): 75 - 95 µm
Cer: ≤ 30 µg/g
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
TAMC (Gesamtzahl aerober Mikroorganismen): ≤ 100 KBE/ml
TYMC (Gesamtzahl an Hefen und Schimmelpilzen): ≤ 100 KBE/ml
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C