Merck
1.19996
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 20µm
Größe auswählen
10 G
€ 121,00
100 G
€ 529,00
1 EA
Anfragen
1 KG
€ 4.977,00
25 KG
€ 119.144,00
€ 121,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 121,00
100 G
€ 529,00
1 EA
Anfragen
1 KG
€ 4.977,00
25 KG
€ 119.144,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
€ 121,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Materialien
spherical silica gel
Qualitätsniveau
Parameter
≤40 bar max. pressure
Porengröße
10 nm mean pore size
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Kohlenstoffgehalt: 17 - 21 %
Reinheit (Al): ≤ 50 ppm
Reinheit (Fe): ≤ 25 ppm
Reinheit (Na): ≤ 25 ppm
Auswaschbare Anteile: ≤ 0.10 %
Spezifische Oberfläche (BET): 320 - 400 m²/g
Porenvolumen: 0.8 - 0.9 ml/g
Druck: ≤ 25 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 7000
Trennfaktor (Phenol/Pyridin): 1.8 - 3.0
Kapazitätsfaktor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Korngröße (d10): 10.0 - 15.0 µm
Korngröße (d50): 16.0 - 23.0 µm
Korngröße (d90): 25.0 - 40.0 µm
Rechtliche Hinweise
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable