Fortfahren mit
1.20573
Hibar® 250-25 PharmPrep P 100 RP-18E, 10 µm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.690,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
€ 3.690,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
spherical silica gel
Quality Segment
product line
PharmPrep
parameter
≤40 bar max. pressure
matrix active group
Spherical Silica Gel
pore size
10 nm mean pore size
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
General description
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Features and Benefits
Hibar® 250-25 PharmPrep P 100 RP-18E, 10 µm provides users with:
  • Convenient ready-to-use column
  • Easy mounting and assembly
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.205741.503771.50547
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
matrix active group
Spherical Silica Gel
matrix active group
Spherical Silica Gel
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
product line
PharmPrep
product line
PharmPrep
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
parameter
≤40 bar max. pressure
parameter
≤40 bar max. pressure
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
material
spherical silica gel
material
spherical silica gel
material
stainless steel column
material
stainless steel column
pore size
10 nm mean pore size
pore size
10 nm mean pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
120573000104027269265403