Merck
L040030
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for ABI
Größe auswählen
6 X 180 ML
€ 166,00
2.5 L
€ 197,00
6 X 450 ML
€ 390,00
€ 166,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 180 ML
€ 166,00
2.5 L
€ 197,00
6 X 450 ML
€ 390,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
€ 166,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Haltbarkeit
365 days
Konzentration
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
Farbe
clear colorless, to brownish
Kompatibilität
configured for ABI
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Cap A-Lösung enthält Essigsäureanhydrid, Lutidin und Tetrahydrofuran (THF). Sie wird nach der Phosphoramiditreaktion/dem Kupplungsschritt eingesetzt. Die Lösung wurde für ABI konfiguriert.
Biochem./physiol. Wirkung
Cap A-Lösung führt zum Abbruch der Ketten, die aufgrund einer fehlenden Reaktion mit aktiviertem Phosphoramidit nicht umgesetzte 5′-Hydroxygruppen aufweisen (in der Regel 1 bis 2 % der wachsenden Oligonukleotidketten pro Synthesezyklus). Diese nicht umgesetzten 5′-Hydroxygruppen werden mit einer Acetylgruppe verkappt, um sie für spätere Syntheseschritte unreaktiv zu machen.
Angaben zur Herstellung
Tetrahydrofuran/Lutidin/Essigsäureanhydrid 8/1/1 (v/v/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)