1.16894
pH Test
reflectometric, pH range 1.0-5.0, for use with REFLECTOQUANT®
Synonym(e):
pH chemical test strips, pH test strip for instrument reader
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
non-bleeding
refill: no
Qualitätsniveau
pH-Bereich
1.0-5.0
Kompatibilität
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
pH-Wert
- Standard 1:
1.2 - 1.8
- Standard 2: 2.7 - 3.3
- Standard 3: 4.2 - 4.8
WGK
WGK 1
Artikel
Eine anwenderfreundliche, wirtschaftliche und Smartphone-basierte zuverlässige pH-Bestimmung von Milch und Milcherzeugnissen mit den MQuant®-pH-Teststäbchen und der MQuant®-StripScan-App.
An easy-to-use, economical, and smartphone-based reliable pH determination of milk and milk products using the MQuant® pH test strips and the MQuant® StripScan App.
Eine anwenderfreundliche, wirtschaftliche und Smartphone-basierte zuverlässige pH-Bestimmung von Milch und Milcherzeugnissen mit den MQuant® pH-Teststäbchen und der MQuant® StripScan App.