1.16761
Thioglycolat-Nährboden G
for microbiology
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.9-7.3 (25 °C, 29 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
29 g/L
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
anaerobic bacteria
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): gelblich
Farbe (Oxidationsbereich): pink bis violett
pH-Wert (25 °C): 6,9–7,3
Wachstum (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): +
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): +
Wachstum (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Wachstum (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Wachstum (Bacteroides vulgatus ATCC 8482): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Wachstum (Kocuria rhizophila ATCC 9341): +
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Inkubation: bis zu 3 Tage; 30 °C bis 35 °C; aerob; Bacteroides bis zu 5 Tage.
Fußnote
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3