1150-OP
Acrylamide
OmniPur® Grade, >=99.9%, Suitable for polyacrylamide gel electrophoresis
Synonym(e):
OmniPur® Acrylamide, Propenamide, Acrylic Acid Amide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear colorless
Fremdaktivität
Protease, none detected
RNAse, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChIKey
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Specifications:
Assay: ≥99.9%
Conductivity (40%, water): ≤5 µmho
Free Acrylic Acid: ≤0.001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Melting point: 84-86°C
pH (10% in 100 mM NaCl, , 25°C): 5.5-6.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List