Merck
1.13894
Supelco
PLC plates, Silica gel 60, 0.5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Preparative Layer Chromatography Plates
Größe auswählen
20 UNITS
€ 298,00
€ 298,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 UNITS
€ 298,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
€ 298,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 20 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
0.5 mm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
20-40 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
20 Glass plates 20 x 20 cm
PLC plates allow users to separate samples that vary greatly in size – from grams down to milligrams. Available with or without a fluorescence indicator, PLC plates has 0.5 mm thickness. They also use our same proven silica-binder technology as in analytical TLC plates. To isolate the substance by extraction, users can simply scrape the spot from the layer.
Verlinkung
Replaces: 13894-7; 13894
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 360 - 530 µm
Dickenschwankung: ≤ 80 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17 - 23
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 40 - 46
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58 - 65
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)