Merck
1.05744
Präparative PLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄, 0,5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Hocheffiziente PLC-Platten, Kieselgel 60
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
0.5 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 Glasplatten 20 x 20 cm
PLC-Platten ermöglichen die Trennung von Proben mit stark unterschiedlichen Größen – von Gramm bis zu Milligramm. Die mit oder ohne Fluoreszenzindikator erhältlichen PLC-Platten sind 0,5 mm dick. Bei diesen Platten wird die gleiche bewährte Silica-Bindungstechnologie wie bei den analytischen TLC-Platten eingesetzt. Für die Isolierung der Substanz mittels Extraktion kann der Benutzer einfach den Punkt von der Schicht abkratzen.
Application
  • An eco-friendly and cost-effective HPTLC method for quantification of COVID-19 antiviral drug and co-administered medications in spiked human plasma: In dieser Studie wird eine umweltfreundliche Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie-Methode zur gleichzeitigen Analyse von COVID-19-Virostatika und anderen Medikamenten in Humanplasmaproben entwickelt und die wirksame Verwendung von Kieselgel-60-F254-Platten für klinische Anwendungen demonstriert (Ghozzy et al., 2024).
  • Stability indicating high performance thin layer chromatography method development and validation for quantitative determination of tetracycline hydrochloride in active pharmaceutical ingredient (API) and its dosage forms: In dieser Studie wird eine zuverlässige HPTLC-Methode validiert, bei der Kieselgel-60-F254-Platten verwendet werden, um die Tetracyclinhydrochlorid-Konzentrationen in Darreichungsformen zu bestimmen und die Arzneimittelstabilität und Qualitätskontrolle zu unterstützen (Gashaw et al., 2024).
  • Robust high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) method for stability assessment and simultaneous quantification of epigallocatechin-3-gallate and rosmarinic acid in lipid-based nanoparticles and biological matrices: In dieser Publikation wird ein zuverlässiges HPTLC-Verfahren zur Analyse komplexer biologischer Proben und Lipid-Nanopartikel behandelt und die Vielseitigkeit von Kieselgel-60-F254-Platten in der nanomedizinischen Forschung hervorgehoben (Koli et al., 2024).
  • Development and validation of a high-performance thin layer chromatography method for the simultaneous determination of amoxicillin and clavulanic acid combinations in tablet dosage forms: Diese Studie präsentiert eine validierte HPTLC-Methode für den gleichzeitigen Nachweis von Amoxicillin und Clavulansäure in Tabletten. Dabei werden Kieselgel-60-F254-Platten für die pharmazeutische Analyse verwendet (Asres et al., 2023).
  • Simultaneous analysis of the of levamisole with triclabendazole in pharmaceuticals through developing TLC and HPLC-PDA chromatographic techniques and their greenness assessment using GAPI and AGREE methods: Diese Studie bietet eine analytische Methode mit Kieselgel-60-F254-Platten zur Analyse von Levamisol und Triclabendazol sowie zur Bewertung der Umweltauswirkungen der verwendeten chromatographischen Techniken (Attia et al., 2023).
Analysis Note
Schichtdicke: 360 - 530 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 80 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17 - 23
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 40 - 46
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58 - 65
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 5744-7; 5744