Merck
1.11152
Supelco
Oxygen Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
chemische Klasse(n) des Analyten
oxygenates
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
titrimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Sind die Reagenzien des Aquamerck-Tests aufgebraucht, kann der Testsatz wieder nachgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von Aquamerck-Testsätzen erhältlich und machen das System besonders wirtschaftlich.
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain, Thyroid
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable