Fortfahren mit
1.14663
Oxygen Reaction Bottle
for use with MCOLORTEST®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
€ 97,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
analyte functional class(es)
biochemical oxygen demand (BOD)
analyte chemical class(es)
oxygenates
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
We offer you useful accessories. The MQuant® oxygen reaction bottle (formally MColortest®) is used in combination with oxygen tests 1.11107 and 1.14662 to determine the oxygen concentration following the Winkler method. It is also included in the MQuant® compact laboratory for water testing 1.11151.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)