Merck
1.08047
Supelco
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Gesamthärte
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Gesamthärte-Test, titrimetric, for use with MQUANT®
spezifische(r) Analyt(en)
calcium, magnesium
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
titrimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser MQuant®-Gesamthärtetest (vormals MColortest®) eignet sich für die titrimetrische Bestimmung mit einer Spritze mit Skaleneinteilung. Er kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser, Meerwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Schwimmbeckenwasser
  • Kesselwasser
Methode
Calcium- und Magnesiumionen reagieren mit einem Indikator, um einen roten Komplex zu bilden. Der Indikator wird durch Titration mit einer Lösung von Ethylendinitrilotetraessigsäuredinatriumsalzdihydrat (Triplex® III) aus dieser Verbindung freigesetzt. Am Endpunkt der Titration schlägt die Farbe nach grün um. Die Gesamthärte wird durch den Verbrauch der Titrationslösung bestimmt.
Methode: titrimetrisch mit Titrierpipette MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf