Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenanalyte chemical class(es)
oxygenates
Quality Segment
specific analyte(s)
ammonium, calcium, magnesium, nitrate, nitrite, phosphate
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric, titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Die Tests dieses Kompaktlabors können für die rasche Überprüfung aller wichtigen Parameter von stehendem oder fließendem Oberflächenwasser und die Beurteilung der aktuellen Wasserqualität genutzt werden. Für jeden Parameter sind kostengünstige Nachfüllpackungen erhältlich.
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3