Wichtige Dokumente
1.10259
Millipore
DCA agar acc. to Weenk et al.
for microbiology
Größe auswählen
500 G
€ 426,00
€ 426,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 426,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
€ 426,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Clostridium spp.
Hinweis zur Analyse
Aussehen
- Klarheit:
klar
- Farbe: gelblich-braun bis rötlich braun
pH-Wert (25 °C): 7.4 - 7.8
Wachstum
- Clostridium perfringens ATCC 10543:
gut bis sehr gut
- Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007): gut bis sehr gut
- Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008): gut bis sehr gut
- Clostridium bifermentans ATCC 19299: gut bis sehr gut
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): schwach bis mäßig
Schwärzung
- Clostridium perfringens ATCC 10543:
+
- Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007): +
- Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008): +
- Clostridium bifermentans ATCC 19299: +
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): -
Wiederfindung auf Testmedium
- Clostridium perfringens ATCC 10543:
≥ 70 %
- Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007): ≥ 70 %
- Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008): ≥ 70 %
- Clostridium bifermentans ATCC 19299: ≥ 70 %
Bebrütung: 48 Std.; 30 °C mit Anaerocult A.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3