Merck
1.09716
Supelco
n-Octane
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
n-Octane
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
203-892-1
Dampfdruck
14 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
210 °C
Expl.-Gr.
0.8-6.5 % (v/v)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-57 °C
Übergangstemp.
flash point 13 °C
Dichte
0.70 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup