Wichtige Dokumente
1.09161
Supelco
Ferroin solution
redox indicator solution, for waste water analysis
Synonym(e):
Ferroin-Redox-Indikatorlösung
Größe auswählen
100 ML
€ 52,80
500 ML
€ 226,00
€ 52,80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 52,80
500 ML
€ 226,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.21
€ 52,80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ferroin-Indikatorlösung, for waste water analysis
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
4-7 (20 °C in H2O)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,2 %; Puffer pH 4,0): 2,4–2,8
pH-Wert (20 °C): 3,5–4,5
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.