Wichtige Dokumente
1.08712
Supelco
Magnesium reagent
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
Synonym(e):
Xylidylblau
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H20N3NaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
239-012-8
Form
solid
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
spezifische(r) Analyt(en)
magnesium
Methode(n)
photometry: suitable
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,27,29H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-23-;
InChIKey
LPXSXFXFNSMAOI-MCOPDZHSSA-M
Allgemeine Beschreibung
acc. to Mann and Yoe (reagent for magnesium)
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Extinktion (492 nm; 1 cm): ≥ 0.350
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 5
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable