1.07599
Rhodamine B (C.I.45170)
for microscopy
Synonym(e):
Brillantrosa B, Safranilin, Rosazein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH-Wert
3-4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
199-201 °C
Löslichkeit
15 g/L
Dichte
1.31 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
250 kg/m3
εmax
2115-2350 at 550-552 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChIKey
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Ethanol 50 %): 550 - 552 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; Ethanol 50 %): 2115 - 2350
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 5 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable