Merck
S7635
Sigma-Aldrich
Sulforhodamin 101
Dye content ~95 %, Powder
Synonym(e):
SR101; 2-(3-Oxa-23-aza-9-zoniaheptacyclo[17.7.1.15,9.02,17.04,15.023,27.013,28]octacosa-1(27),2(17),4,9(28),13,15,18-heptaen-16-yl)-5-Sulfobenzenesulfonat
Größe auswählen
50 MG
€ 162,00
100 MG
€ 294,00
500 MG
€ 969,00
€ 162,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 162,00
100 MG
€ 294,00
500 MG
€ 969,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H30N2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.71
Beilstein:
3582548
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 162,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Sulforhodamin 101, Dye content ~95 %
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ~95%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
black
dark green to brown
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL
ε (Extinktionskoeffizient)
≥105000 at 573-579 nm in ethanol
Fluoreszenz
λex 586 nm; λem 605 nm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccc(C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C31H30N2O7S2/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39)
InChIKey
COIVODZMVVUETJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sulforhodamin 101 ist ein roter Fluoreszenzfarbstoff. Dabei handelt es sich um wasserlösliches, amphoteres Rhodamin.[1]
Anwendung
Sulforhodamin 101 wird wie folgt verwendet:
  • zur Markierung von Astrozyten[2]
  • in der quantitativen Polymerase-Kettenreaktion (PCR)[3]
  • zur Bestimmung des Zersetzungsgrades von Gewebeproben[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Sulforhodamin 101 kann speziell als Marker für Astroglia im Neokortex verwendet werden.[1] Es kommt häufig bei der Bildgebung des Gehirns zum Einsatz.[5] Studien legen nahe, dass Sulforhodamin 101 als epileptogenes Mittel verwendet werden kann.[6]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Florence Appaix et al.
PloS one, 7(4), e35169-e35169 (2012-04-18)
Fluorescent staining of astrocytes without damaging or interfering with normal brain functions is essential for intravital microscopy studies. Current methods involved either transgenic mice or local intracerebral injection of sulforhodamine 101. Transgenic rat models rarely exist, and in mice, a
Jumpei Ukita et al.
Scientific reports, 9(1), 3791-3791 (2019-03-09)
A comprehensive understanding of the stimulus-response properties of individual neurons is necessary to crack the neural code of sensory cortices. However, a barrier to achieving this goal is the difficulty of analysing the nonlinearity of neuronal responses. Here, by incorporating
Danielle Tokarz et al.
PloS one, 12(10), e0186846-e0186846 (2017-10-25)
Osteocytes are the most abundant cell in the bone, and have multiple functions including mechanosensing and regulation of bone remodeling activities. Since osteocytes are embedded in the bone matrix, their inaccessibility makes in vivo studies problematic. Therefore, a non-invasive technique
Sulforhodamine 101 as a specific marker of astroglia in the neocortex in vivo
Nimmerjahn A, et al.
Nature Methods, 1(1), 31-31 (2004)
David S Greenberg et al.
Nature neuroscience, 11(7), 749-751 (2008-06-17)
It is unclear how the complex spatiotemporal organization of ongoing cortical neuronal activity recorded in anesthetized animals relates to the awake animal. We therefore used two-photon population calcium imaging in awake and subsequently anesthetized rats to follow action potential firing