Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 27,60 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,90 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Rhodamin 6G, Dye content ~95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
technique(s)
titration: suitable
mp
215 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
density
1.3 g/cm3
εmax
≥1700 at 525 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ~95 % | description Dye content 99 % | description suitable for fluorescence, BioReagent | description analytical standard |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| solubility H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red) | solubility - | solubility H2O: soluble, ethanol: soluble | solubility - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) cleaning products |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamin 6G
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
989-38-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?