Merck
1.07393
Proteinase K
(from Tritirachium album) solution in Tris/HCl pH 7.5; 0.01 mol/l; 600 mAnson-U/ml; for molecular biology EC 3.4.21.14
Synonym(e):
ProK, native proteinase K solution, non-specific protease
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352204
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
pH
7.5 (25 °C in H2O, undiluted)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Proteinase K ist eine Endopeptidase, die zur Subtilisin-Familie der Proteinasen gehört. Die Polypeptidkette enthält 278 Aminosäuren mit der katalytischen Triade Asp39, His69, Ser224.
Application
Proteinase K wurde wie folgt verwendet:
  • Zur Auflösung der Vernetzung in immunpräzipitierten Proben
  • Zur Behandlung der poly-L-Lysin-beschichteten Objektträger mit Kolongewebe für den TUNEL-Assay (terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling)
  • Zur In-situ-Hybridisierung
Biochem/physiol Actions
Proteinase K katalysiert die Hydrolyse von Estern und Peptidbindungen. Sie wird mit nicht wässrigen hydratisierten Lösungsmitteln für die Synthese von Peptiden verwendet. Proteinase K dient zum Aufbrechen der Vernetzungen, die sich sekundär bei der Formalinfixierung entwickeln und exponiert die Zielsequenz gegenüber Primern und der Polymerase.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): farblos
Aussehen (Klarheit): klar
Aktivität (Hämoglobin; pH-Wert 7,5; 37 °C): ≥ 600 mAnson-U/ml
Spez. Aktivität (berechnet auf Protein): ≥ 40,0 mAnson-U/mg
DNasen (Nicking-Aktivität; pBR 322; 6 Std.; 37 °C): nicht nachweisbar
RNasen (RNA; 2 Std.; 37 °C): nicht nachweisbar
Keimzahl (aerobe Bakterien): ≤ 10 KBE/ml
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c