Merck
1.05786
Supelco
HPTLC plates, Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Cellulose HPTLC Sheets
Größe auswählen
50 UNITS
€ 730,00
€ 730,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
€ 730,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
€ 730,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
cellulose matrix
glass support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 50 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
60-110 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50 Glass plates 20 x 10 cm
Anwendung
Glass HPTLC Cellulose plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Verlinkung
Replaces: 5786-6; 5786