Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
50 Glasplatten 20 x 10 cm
Diese leistungsstarke Platte ist ideal für anspruchsvolle Pharmakopöe-Anwendungen und hält Trennungen frei von Verunreinigungen. Die Platte ist hochrein und weist – selbst bei mittelpolaren Lösungsmittelsystemen – einen minimalen Hintergrund auf. Die Trennleistung entspricht genau dem entsprechenden HPTLC-Plattenprodukt. Basierend auf der bewährten HPTLC-Platte 60 F254 ist die HPTLC-Premium-Purity-Platte sorgfältig in eine spezielle, kunststoffbeschichtete Aluminiumfolie eingewickelt. Dadurch wird verhindert, dass Weichmacher (wie Phthalate) Ablagerungen hinterlassen. Ohne die Folie könnten die Weichmacher bei Verwendung mittelpolarer Lösungsmittelsysteme (z. B. Toluol/Ethylacetat (95/5)) wie eine “unbekannte zusätzliche Zone” aussehen und durch Derivatisierungsreagenzien (z. B. Anisaldehyd) verfärbt werden.
Application
HPTLC-Glasplatten mit Kieselgel 60 F₂₅₄, hochrein. HPTLC-Kieselgelplatten, 20 x 10 cm, 50 Platten.