Merck
1.03557
SAFC
Parteck® SI 450 (Sorbit)
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, FCC, JSFA
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Parteck® Sorbit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
EG-Index-Nummer:
200-061-5
Agentur
JSFA
NF
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
coarse powder
Selbstzündungstemp.
420 °C
pH-Wert
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Löslichkeit
2350 g/L
Dichte
1.49 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Der Parteck® SI-Hilfsstoff ist ein direkt komprimierbares Sorbit mit einem hervorragenden Tablettierverhalten, was die Formulierung besonders stabiler und glänzender Tabletten ermöglicht, die angenehm im Mund und im Geschmack sind. Die einzigartige und große Oberfläche ermöglicht auch bei einer hohen Tablettenhärte eine schnelle Desintegration und Auflösung der Tablette und unterstützt bei niedrig dosierten Wirkstoffformulierungen eine gute Gleichmäßigkeit des Gehalts. Der Parteck® SI-Hilfsstoff ist in vielen Teilchengrößen und Qualitäten erhältlich, um die Anforderungen eines sehr breiten Anwendungsspektrums zu erfüllen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable